Print…
Margaric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
329740050 329740250 329740010
ACRO329740050EA 70.7 EUR
ACRO329740050 ACRO329740250 ACRO329740010
Margaric acid 98%
Margaric acid
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 364 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 59…61 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002751
Número CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775
Encomendar
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %