Print…
Ácido acético 99 - 100% 99-100, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20103.295EA 29 EUR
20103.295 20103.364 20103.444 20103.557 20103.330 20103.460
Ácido acético 99 - 100% 99-100, GPR RECTAPUR®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
ALCANCE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Solidification point 16.0 - 16.6 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm