Ácido acético glacial ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
33252.AK
33252.K2
33252.M4
33252.AKEA
47.5
EUR
33252.AK
33252.K2
33252.M4
Ácido acético glacial ≥99%
Ácido acético
Purity: 99+%
CAS No.: 64-19-7
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.3721
Odour: Pungent
pH: 2,5
Melting Point: 16.6°
Boiling Point: 118.1°
Merck Reference: 14,55
UN No.: 2789
MDL No.: MFCD00036152
Fórmula:
H₃CCOOH Ponto de ebulição: 118,1 °C Ponto de Fusão: 16,6 °C Densidade: 1,049 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036152 Número CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II Merck Index: 14,55 |