Ácido acético 96% 96, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
MQ300
1.00062.1011
1.00062.2500
1.00062.2511
1.00062.9025
1.00062.1000
1.00062.1011EA
37.8
EUR
1.00062.1011
1.00062.2500
1.00062.2511
1.00062.9025
1.00062.1000
Ácido acético 96% 96, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Ácido acético
Fórmula:
H₃CCOOH Peso Molecular: 60.05 g/mol Ponto de ebulição: 118 Ponto de Fusão: 17 Ponto de Inflamação: 38,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036152 Número CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3) II |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 16.6 °C |
Boiling Point | 117.9 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 15.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 39 °C |
Explosion Limit | 4 - 19.9 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O 20 °C) |
Ignition Point | 463 °C |
Evaporation number | 24 |