Ácido acético ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Perigo
|
1.00058.2500
1.00058.9025
1.00058.2500EA
271
EUR
1.00058.2500
1.00058.9025
Ácido acético ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Ácido acético
Fórmula:
H₃CCOOH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036152 Número CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |