Ácido acético glacial ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
84528.290EA
29.2
EUR
84528.290
84528.360
84528.460
Ácido acético glacial ≥98%, TECHNICAL
Ácido acético
Fórmula:
H₃CCOOH Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 17 °C Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 38,5 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036152 Número CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II ALCANCE: 01-2119475328-30 |
|
Assay | Min. 98 % |