Print…
Ácido acético glacial 100%, EMPARTA® ACS reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01830.2500EA 59.2 EUR
1.01830.2500
Ácido acético glacial 100%, EMPARTA® ACS reagente analítico, Supelco®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60,05 g/mol
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
ALCANCE: 01-2119475328-30
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 15.4 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C)
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C
Viscosity kinematic 1.17 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 24