Print…
Ácido acético glacial_AcOH 100%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
MQ100
1.00066.0250 1.00066.1000
1.00066.0250EA 152 EUR
1.00066.0250 1.00066.1000
Ácido acético glacial_AcOH 100%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: 17
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38,5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
ALCANCE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 15.4 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.37 (20 °C)
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C
Saturation concentration 38 g/m3 (20 °C) Air
Viscosity kinematic 1.17 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 24
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material