Print…
Arachidic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
117720010 117720100 117720250
ACRO117720010EA 26.6 EUR
ACRO117720010 ACRO117720100 ACRO117720250
Arachidic acid 98%
Arachidic acid
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 328 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Densidade: liquid 0,838 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002755
Número CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 78 °C
GC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %
Solubility Passes test
Sensitivity (to sulfanilamide) Passes test