Print…
Ácido Laurico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
A11672.0C A11672.0E A11672.36
A11672.0CEA 319 EUR
A11672.0C A11672.0E A11672.36
Ácido Laurico ≥98%
Ácido Laurico
Purity: 98% CAS No.: 143-07-7 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H Formula Weight: 200.32 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless Boiling Point: 180°/21mm Beilstein Reference: 1099477 Merck Reference: 14,5384 MDL No.: MFCD00002736
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (21 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 0.883
Ponto de Inflamação: 165 °C (329 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002736
Número CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400