Ácido Laurico ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.883
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₂ Ponto de ebulição: 180 °C (21 mmHg) Ponto de Fusão: 43…45 °C Densidade: 0,883 Ponto de Inflamação: 165 °C (329 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002736 Número CAS: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Merck Index: 14,5384 |