Behenic acid tech. 85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12850.0B
A12850.0I
A12850.30
A12850.50
A12850.0BEA
132
EUR
A12850.0B
A12850.0I
A12850.30
A12850.50
Behenic acid tech. 85%, Grau técnico
Behenic acid
Purity: 85%
CAS No.: 112-85-6
Molecular Formula: CH3(CH2)20CO2H
Formula Weight: 340.60
Melting Point: 74-78°
Boiling Point: 306°/60mm
Merck Reference: 14,1023
MDL No.: MFCD00002807
Fórmula:
C₂₂H₄₄O₂ Ponto de ebulição: 306 °C (60 mmHg) Ponto de Fusão: 74…78 °C Densidade: 0,8221 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002807 Número CAS: 112-85-6 EINECS: 204-010-8 Merck Index: 14,1023 |