Print…
Behenic acid 85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
334810010 334812500
ACRO334810010EA 161 EUR
ACRO334810010 ACRO334812500
Behenic acid 85%, Grau técnico
Behenic acid
Fórmula: C₂₂H₄₄O₂
Ponto de ebulição: 306 °C (60 mmHg)
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Densidade: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002807
Número CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %