Print…
Ácido cáprico zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Decylic acid, Decanoic acid
MQ200
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
8.02169.0100EA 32.3 EUR
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
Ácido cáprico zS, Sigma-Aldrich®
Ácido cáprico
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 147
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004441
Número CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Encomendar
Solubility 0.15 g/l (20 °C)
Melting Point 29 - 32 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (79 °C)
Flash Point 147 °C
Refractive Index 1.428 (40 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)