Print…
Ácido cáprico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Decylic acid, Decanoic acid
D0017-25G D0017-400G
TCIAD0017-25GEA 17 EUR
TCIAD0017-25G TCIAD0017-400G
Ácido cáprico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido cáprico
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Inflamação: 147
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004441
Número CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 14,01758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2109f7f95470f9c325bc7ba6022ee665afaa02be&vid=74fadab9848669dec5f8eed54e04c64d2751898d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency