Ácido cáprico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Decylic acid, Decanoic acid
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
A14788.0BEA
107
EUR
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
Ácido cáprico ≥99%
Ácido cáprico
Purity: 99%
CAS No.: 334-48-5
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2H
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 0.893
Appearance: White
pH: 4
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 1754556
Merck Reference: 14,1758
MDL No.: MFCD00004441
Fórmula:
C₁₀H₂₀O₂ Peso Molecular: 172.27 g/mol Ponto de ebulição: 268…270 °C Ponto de Fusão: 29…33 °C Densidade: 0.893 Ponto de Inflamação: 147 °C (296 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004441 Número CAS: 334-48-5 EINECS: 206-376-4 Merck Index: 13,01764 |