Print…
Ácido cáprico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Decylic acid, Decanoic acid
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 42.6 EUR
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Ácido cáprico 99%
Ácido cáprico
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 268…270 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 0.89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004441
Número CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Encomendar
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %