Print…
Ácido butírico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Butanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500 8.00457.9050
8.00457.0100EA 24.2 EUR
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500 8.00457.9050
Ácido butírico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido butírico
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 163,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002814
Número CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -8 - -5 °C
Molar Mass 88.1 g/mol
Boiling Point 162 - 165 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.56 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.3991 (20 °C)
Explosion Limit 2 - 12.3 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Hill Formula C4H8O2
Chemical Formula CH3CH2CH2COOH