Print…
Ácido butírico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Butanoic acid
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 47.7 EUR
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Ácido butírico 99+%
Ácido butírico
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 162…165 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 7…5 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002814
Número CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA