Print…
Acetato de propilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Propilacetato
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03183.0100 8.03183.1000
8.03183.0100EA 32.6 EUR
8.03183.0100 8.03183.1000
Acetato de propilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de propilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 102
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009372
Número CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026
Encomendar
Solubility 21.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 1.7 - 8 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C