Print…
Acetato de propilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Propilacetato
A0044-25ML A0044-500ML
TCIAA0044-25MLEA 17 EUR
TCIAA0044-25ML TCIAA0044-500ML
Acetato de propilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de propilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: -95
Ponto de Inflamação: 13°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009372
Número CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07841
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0eaebeff28b43b4aedf5e51294f0d1124852258&vid=ac0e3b294c3785ed77e04b3284b870382130b6a9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %