Print…
Acetato de propilo 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
158290010 158290025 158290100
ACRO158290010EA 53.7 EUR
ACRO158290010 ACRO158290025 ACRO158290100
Acetato de propilo 99%, puro
Acetato de propilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009372
Número CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm