Acetato de pentilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 628-63-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Fruit-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 142°
Beilstein Reference: 1744753
UN No.: 1104
MDL No.: MFCD00009500
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 142 °C Ponto de Fusão: –100 °C Densidade: 0,876 Ponto de Inflamação: 24 °C (75 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009500 Número CAS: 628-63-7 EINECS: 211-047-3 UN: 1104 ADR: 3,III |