Octyl acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L06405.18
L06405.30
L06405.18EA
30.8
EUR
L06405.18
L06405.30
Octyl acetate ≥98%
Octyl acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 112-14-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1754554
MDL No.: MFCD00009562
Fórmula:
C₁₀H₂₀O₂ Ponto de ebulição: 210…211 °C Densidade: 0,868 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009562 Número CAS: 112-14-1 EINECS: 203-939-6 |