Print…
Octyl acetate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
310631000 310630050 310635000
ACRO310631000EA 42.3 EUR
ACRO310631000 ACRO310630050 ACRO310635000
Octyl acetate 99+%
Octyl acetate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 211 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -38,5 °C
Densidade: 0,868 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009562
Número CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %