Print…
Acetato de metilo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
45997-5ML-F 45997-1ML-F
45997-5ML-FEA 135 EUR
45997-5ML-F 45997-1ML-F
Acetato de metilo, Supelco®
Acetato de metilo
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 56,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008711
Número CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08afb932f28309b9663507ae91fa8caa84b79cfa&vid=4a8853233fbeece9b18081329d176fa8974f241d&prid=web&clid=SAPDAM