Print…
Acetato de metilo, extra seco 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
371831000 371830010 371830025
371831000.EA 36.8 EUR
371831000. 371830010. 371830025.
Acetato de metilo, extra seco 99+%, AcroSeal®
Acetato de metilo
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 57,4 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008711
Número CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %