Print…
Hexyl acetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148500010 148500250 148500025
ACRO148500010EA 64.3 EUR
ACRO148500010 ACRO148500250 ACRO148500025
Hexyl acetate 99%
Hexyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 168…170 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,871 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009524
Número CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.869 to 0.873
Acid value ≤1 mg KOH/g