Print…
Acetato de etila, Wasser_0,005 99,8
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Acetic acid ethyl ester
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83681.230EA 69.1 EUR
83681.230 83681.290 83681.269
Acetato de etila, Wasser_0,005 99,8
Acetato de etilo
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 77.1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 0.0050 %