Print…
Acetato de etila, Prepsolv® para cromatografia preparativa, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.13353.9030 1.13353.9190
1.13353.9030EA 890 EUR
1.13353.9030 1.13353.9190
Acetato de etila, Prepsolv® para cromatografia preparativa, Supelco®
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Ponto de ebulição: 77,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM