Print…
Acetato de etila ≥99.6% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Acetic acid ethyl ester
Embalado em atmosfera de azoto
9282-03EA 315.24 EUR
9282-03 9282-02
Acetato de etila ≥99.6% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Acetato de etilo
  • UV cutoff 255 nm
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 77.1
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-330 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.02
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 265 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤255
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission, For Information Only For Information Only
Maximum for Impurities, For Information Only For Information Only
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission = 99.6 %
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.6 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
Water (by KF, volumetric) ≤0.04 %