Print…
Acetato de etila, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
8037.1000EA 55.7 EUR
8037.1000 8037.2500 8037.9025 8037.5000
Acetato de etila, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Ponto de ebulição: 77,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.5 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0009
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1