Acetato de etila ≥99.5%, Grau espectrofotométrico for spectrophotometry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acetic acid ethyl ester
39177.K2
39177.M1
39177.K2EA
91.1
EUR
39177.K2
39177.M1
Acetato de etila ≥99.5%, Grau espectrofotométrico for spectrophotometry
Acetato de etilo
Purity: 99.5+%
CAS No.: 141-78-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.902
Refractive Index: 1.3720
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -84°
Boiling Point: 77°
Beilstein Reference: 506104
Merck Reference: 14,3757
UN No.: 1173
MDL No.: MFCD00009171
Fórmula:
CH₃COOC₂H₅ Peso Molecular: 88.11 g/mol Ponto de ebulição: 77 °C Ponto de Fusão: –84 °C Densidade: 0.902 Ponto de Inflamação: –3 °C (26 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009171 Número CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II ALCANCE: 01-2119475103-46 Merck Index: 14,3757 |
|
Residual water | 0.10% |
Impurity content: Chlorinated pesticides | 5 ppt |
Residue on Evaporation | 3 ppm |