Print…
Acetato de etila 99.5% ACS para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
423175000 423170025
ACRO423175000EA 35.9 EUR
ACRO423175000 ACRO423170025
Acetato de etila 99.5% ACS para espectroscopia
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Ponto de ebulição: 75…78 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –83,5 °C
Densidade: 0,902 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g