Print…
Acetato de etila, extra seco 99.9%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
326901000 326900025 326900010
326901000.EA 59.2 EUR
326901000. 326900025. 326900010.
Acetato de etila, extra seco 99.9%, AcroSeal®
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Ponto de ebulição: 75…78 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –83,5 °C
Densidade: 0,902 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %