Print…
Acetato de etila 99.5+% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
167810010 167810025 167815000
ACRO167810010EA 52.2 EUR
ACRO167810010 ACRO167810025 ACRO167815000
Acetato de etila 99.5+% para espectroscopia
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Ponto de ebulição: 77,1 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,902 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.50 %
UV at 325 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %