Print…
Acetato de etila 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149470010 149470025 149470250 149470050 149470100
ACRO149470010EA 43.7 EUR
ACRO149470010 ACRO149470025 ACRO149470250 ACRO149470050 ACRO149470100
Acetato de etila 99+%, extra puro
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Ponto de ebulição: 77,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –83,5 °C
Densidade: 0,902 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Residual solvents ≤10 % MTBE