Print…
Acetato de butilo ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
22087.292EA 45 EUR
22087.292 22087.460
Acetato de butilo ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Acetato de butilo
Fórmula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009445
Número CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.874 - 0.884
Evaporation residue Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm