Print…
Acetato de butilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
22081.326EA 63.6 EUR
22081.326 22081.361 22081.463
Acetato de butilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Acetato de butilo
Fórmula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009445
Número CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884