Print…
Acetato de butilo ≥99.5% (por GC), EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.09652.1000 1.09652.2500 1.09652.4000
1.09652.1000EA 74.2 EUR
1.09652.1000 1.09652.2500 1.09652.4000
Acetato de butilo ≥99.5% (por GC), EMSURE® para análise, Supelco®
Acetato de butilo
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Fórmula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 126
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009445
Número CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0.0017 meq/g
Readily carbonizable substances conforms
n-Butyl alcohol (GC) ≤ 0.2 %
n-Butyl formiate (GC) ≤ 0.1 %
n-Butyl propionate (GC) ≤ 0.1 %
Evaporation residue ≤ 0.001 %
Water ≤ 0.1 %
Al (Aluminium) ≤ 0.00005 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %