Acetato de butilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
A19412.0F
A19412.AP
A19412.0FEA
61.7
EUR
A19412.0F
A19412.AP
Acetato de butilo ≥99%
Acetato de butilo
Purity: 99+%
CAS No.: 123-86-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3945
Odour: Fruit-like
pH: 5
Melting Point: -78°
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1741921
Merck Reference: 14,1535
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009445
Fórmula:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Peso Molecular: 116.16 g/mol Ponto de ebulição: 124…126 °C Ponto de Fusão: –78 °C Densidade: 0.881 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009445 Número CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3 III Merck Index: 13,01534 |