Acetato de butilo ≥99.5% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 123-86-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 25°(77°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.881
Refractive Index: 1.3945
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
pH: 5
Melting Point: -78°
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1741921
Merck Reference: 14,1535
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009445
Fórmula:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Ponto de ebulição: 124…126 °C Ponto de Fusão: –78 °C Densidade: 0,881 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009445 Número CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 14,1535 |