Print…
Acetato de butilo 99+% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
167680010 167685000
ACRO167680010EA 68.8 EUR
ACRO167680010 ACRO167685000
Acetato de butilo 99+% para espectroscopia
Acetato de butilo
Fórmula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009445
Número CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 320 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %