Print…
Acetato de butilo 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
107750010 107750025 107750250
ACRO107750010EA 51.9 EUR
ACRO107750010 ACRO107750025 ACRO107750250
Acetato de butilo 99+%, extra puro
Acetato de butilo
Fórmula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 127 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009445
Número CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA