Print…
Acetato de isopropilo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 165 EUR
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Acetato de isopropilo, Supelco®
Acetato de isopropilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 85 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008877
Número CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM