Acetato de isopropilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20560.0100
8.20560.1000
8.20560.2500
8.20560.9170
8.20560.0100EA
30.4
EUR
8.20560.0100
8.20560.1000
8.20560.2500
8.20560.9170
Acetato de isopropilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de isopropilo
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 85 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –62 °C Densidade: 0,8732 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 4 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008877 Número CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3,II Merck Index: 13,05225 |
Solubility | 31 g/l (20 °C) |
Melting Point | -73 °C |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 88 - 90 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 61 hPa (20 °C) |
Flash Point | 1.8 - 8 %(V) |
Refractive Index | 4 °C |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 460 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |