Print…
Acetato de isopropilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropilacetato
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
L09337.AKEA 44.4 EUR
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
Acetato de isopropilo ≥99%
Acetato de isopropilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 87…89 °C
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0.870
Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008877
Número CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 14,5205