Print…
Acetato de isopropilo 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropilacetato
180800010 180800025 180800250 180801000
ACRO180800010EA 49.9 EUR
ACRO180800010 ACRO180800025 ACRO180800250 ACRO180801000
Acetato de isopropilo 99+%, puro
Acetato de isopropilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 88.8 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0.872 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008877
Número CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %