Print…
Acetato de isopropilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropilacetato
150860010 150860025 150860250
ACRO150860010EA 48.5 EUR
ACRO150860010 ACRO150860025 ACRO150860250
Acetato de isopropilo 99%
Acetato de isopropilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 85
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0.872 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008877
Número CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %