Print…
Acetato de terc-butilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02189.0250 8.02189.1000
8.02189.0250EA 42.3 EUR
8.02189.0250 8.02189.1000
Acetato de terc-butilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de terc-butilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 98 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…97 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008807
Número CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)